Print…
Sulfato de vanádio pentahidratado 17-23% (v/v)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
214841000 214840250
ACRO214841000EA 208 EUR
ACRO214841000 ACRO214840250
Sulfato de vanádio pentahidratado 17-23% (v/v)
Sulfato de vanádio pentahidratado
Fórmula: VOSO₄·5H₂O
Densidade: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149933
Número CAS: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Blue Moist crystalline powder or crystals
Degree of hydration ca. 5 moles water
Titration with KMnO4 17 to 23 % (V)
Iron (Fe) ≤600 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm