Vanadyl sulphate hydrate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 123334-20-3
Molecular Formula: VOSO4.xH2O
Formula Weight: 163.00(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.5
Appearance: Blue
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9926
UN No.: 2931
MDL No.: MFCD00149933
Fórmula:
O₅SV·H₂O Densidade: 2,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149933 Número CAS: 123334-20-3 EINECS: 248-652-7 UN: 2931 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9926 |