Strontium aluminate ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39647.14
39647.22
39647.14EA
132
EUR
39647.14
39647.22
Strontium aluminate ≥99.5% (baseado em metais)
Strontium aluminate
Purity: 99.5%
CAS No.: 12004-37-4
Molecular Formula: SrAl2O4
Formula Weight: 205.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.559
Appearance: Silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054054
Fórmula:
Al₂O₄Sr Peso Molecular: 205.58 g/mol Densidade: 3.559 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054054 Número CAS: 12004-37-4 EINECS: 234-455-3 |