Print…
White Spirit, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
86460-1L 86460-2.5L
SIAL86460-1LEA 49.1 EUR
SIAL86460-1L SIAL86460-2.5L
White Spirit, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
White Spirit
Número CAS: 8052-41-3
EINECS: 232-489-3
UN: 1268
ADR: 3,III