Print…
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fornecedor: Cayman Chemical
400090-25 400090-5
CAYM400090-25EA 76.5 EUR
CAYM400090-25 CAYM400090-5
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fórmula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066288
Número CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5