Print…
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck Millipore (Oncogene)
4876-1 4876-5
4876-1EA 54.8 EUR
4876-1 4876-5
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP), Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fórmula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066288
Número CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5