, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphatase substrate, p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, Phosphoric acid 4-nitrophenyl ester disodium salt hexahydrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate
3351.0005EA
0
EUR
3351.0005
3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
4-Nitrofenilfosfato de di-sódio hexahidratado (pNPP)
Fórmula:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Peso Molecular: 371.144 g/mol Ponto de Fusão: 300 Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00066288 Número CAS: 4264-83-9 EINECS: 224-246-5 |
Assay | about 70% |
Free p-nitrophenol | max. 0.07 % |