N-Octil β-D-glucopiranosido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Octil β-D-glucopiranosido
L13259.03
L13259.MD
L13259.03EA
103
EUR
L13259.03
L13259.MD
N-Octil β-D-glucopiranosido
N-Octil β-D-glucopiranosido
CAS No.: 29836-26-8
Molecular Formula: C14H28O6
Formula Weight: 292.37
Melting Point: 103-104°
Beilstein Reference: 84118
Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol)
Fórmula:
C₁₄H₂₈O₆ Ponto de Fusão: 103…104 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063288 Número CAS: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |