Print…
N-Octil β-D-glucopiranosido, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: Octil β-D-glucopiranosido
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
494459-1EA 159 EUR
494459-1 494459-25 494459-5 494459-100GM
N-Octil β-D-glucopiranosido, Millipore®
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fórmula: C₁₄H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063288
Número CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8