Print…
N-Octil β-D-glucopiranosido, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O9882-1G O9882-250MG O9882-500MG O9882-5G
SIALO9882-1GEA 456 EUR
SIALO9882-1G SIALO9882-250MG SIALO9882-500MG SIALO9882-5G
N-Octil β-D-glucopiranosido, Sigma-Aldrich®
N-Octil β-D-glucopiranosido
Fórmula: C₁₄H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063288
Número CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8