Print…
Formaldeído 4% para histologia, tamponado pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 102 EUR
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldeído 4% para histologia, tamponado pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldeído
(= 10% Formaline solution)
Fórmula: CH₂O
Peso Molecular: 30.03 g/mol
Ponto de ebulição: -19.3
Ponto de Fusão: -92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Encomendar
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)