Magnesium aluminate ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dialuminium magnesium tetraoxide, Magnesium aluminum oxide, Aluminum magnesium oxide
22950.22
22950.36
22950.PG
22950.22EA
57.7
EUR
22950.22
22950.36
22950.PG
Magnesium aluminate ≥99% (baseado em metais)
Magnesium aluminate
Purity: 99%
CAS No.: 12068-51-8
Molecular Formula: MgAl2O4
Formula Weight: 142.26
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049475
Fórmula:
Al₂MgO₄ Peso Molecular: 142.27 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049475 Número CAS: 12068-51-8 EINECS: 235-100-5 |