Lithium aluminate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Aluminium lithium dioxide, Lithium aluminum oxide, Aluminum lithium oxide
13412.18
13412.30
13412.A1
13412.18EA
117
EUR
13412.18
13412.30
13412.A1
Lithium aluminate
Lithium aluminate
CAS No.: 12003-67-7
Molecular Formula: LiAlO2
Formula Weight: 65.92
Physical Form: Powder
Density: 2.62
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016172
Fórmula:
AlLiO₂ Peso Molecular: 65.92 g/mol Densidade: 2.62 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016172 Número CAS: 12003-67-7 EINECS: 234-434-9 |