Print…
Florisil® para análises de resíduos pesticidas
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinônimos: Magnesium silicate, ativado, Florisil
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 371 EUR
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® para análises de resíduos pesticidas
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Peso Molecular: 100.38 g/mol
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1