Print…
Florisil® para cromatografia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
46385-500G-F 46385-5KG-F
46385-500G-FEA 244 EUR
46385-500G-F 46385-5KG-F
Florisil® para cromatografia, Supelco®
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c888e653111b8d5ed2a2a4529f3776d5914dc6&vid=6afdd8244a091087ffbdc0eb4fc12bf74ec30a92&prid=web&clid=SAPDAM