Florisil®, pó fino <200 mesh para cromatografia, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Magnesium silicate, ativado, Florisil
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
288705-250G
288705-1KG
288705-250GEA
105
EUR
288705-250G
288705-1KG
Florisil®, pó fino <200 mesh para cromatografia, Supelco®
silicato de magnésio
Fórmula:
MgO₃Si Peso Molecular: 100.38 g/mol |
Número MDL :
MFCD00078249 Número CAS: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |