Print…
Florisil® para cromatografia
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinônimos: Magnesium silicate, ativado, Florisil
SC-4179-B005 SC-4179-S020
PROOSC-4179-B005EA 431 EUR
PROOSC-4179-B005 PROOSC-4179-S020
Florisil® para cromatografia
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Peso Molecular: 100.38 g/mol
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1