Print…
Florisil® 60-100 mesh por cromatografia em coluna
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
205450010 205452500 205455000 205450050
ACRO205450010EA 348 EUR
ACRO205450010 ACRO205452500 ACRO205455000 ACRO205450050
Florisil® 60-100 mesh por cromatografia em coluna
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Particle size 6.9 % (140 mesh) typical