Print…
Florisil® 100-200 mesh por cromatografia em coluna
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium silicate, ativado, Florisil
205442500 205445000 205440050
ACRO205442500EA 131 EUR
ACRO205442500 ACRO205445000 ACRO205440050
Florisil® 100-200 mesh por cromatografia em coluna
silicato de magnésio
Fórmula: MgO₃Si
Peso Molecular: 100.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size 7.8 % (325 mesh)