Print…
Florisil® 100-200 mesh para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium silicate, ativado, Florisil
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 398 EUR
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh para cromatografia
silicato de magnésio
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Fórmula: MgO₃Si
Peso Molecular: 100.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078249
Número CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1