Print…
Diciclohexilcarbodiimida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02954.4000 8.02954.0250 8.02954.5000
8.02954.4000EA 400 EUR
8.02954.4000 MERC8.02954.0250 8.02954.5000
Diciclohexilcarbodiimida para síntese, Sigma-Aldrich®
Diciclohexilcarbodiimida
Fórmula: C₁₃H₂₂N₂
Ponto de ebulição: 148…152 °C (15 hPa)
Ponto de Fusão: 35…36 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Número MDL : MFCD00011659
Número CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123