Print…
Diciclohexilcarbodiimida 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
113900010 113901000 113902500 113900050 113900250
ACRO113900010EA 175 EUR
ACRO113900010 ACRO113901000 ACRO113902500 ACRO113900050 ACRO113900250
Diciclohexilcarbodiimida 99%
Diciclohexilcarbodiimida
Fórmula: C₁₃H₂₂N₂
Ponto de ebulição: 122…124 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011659
Número CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03123
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 35 °C
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in acetone) clear colorless to yellowish
Color scale ≤25 APHA (ASTM D 1209)
Bromine number ≤5 g Br/100 g (ASTM D 1159)