Print…
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
375130050 375130250
ACRO375130050EA 78.8 EUR
ACRO375130050 ACRO375130250
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 98%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Fórmula: C₇H₁₈N₂Si₂
Peso Molecular: 186.4 g/mol
Ponto de ebulição: 164
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0.821 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Número MDL : MFCD00051538
Número CAS: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %