Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 1000-70-0
Molecular Formula: C7H18N2Si2
Formula Weight: 186.41
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 2042082
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051538
Fórmula:
C₇H₁₈N₂Si₂ Ponto de ebulição: 163…164 °C Ponto de Fusão: –23 °C Densidade: 0,823 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051538 Número CAS: 1000-70-0 EINECS: 213-673-2 ADR: 3,III |