Print…
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
D125407-1KG D125407-100G D125407-25G D125407-5G
SIALD125407-1KGEA 1910 EUR
SIALD125407-1KG SIALD125407-100G SIALD125407-25G SIALD125407-5G
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimide
Fórmula: C₇H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Número MDL : MFCD00065689
Número CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II