Print…
Diisopropylcarbodiimide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
115210250 115211000 115215000
ACRO115210250EA 106 EUR
ACRO115210250 ACRO115211000 ACRO115215000
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Fórmula: C₇H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 145…148 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065689
Número CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 3384
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %