Calcium aluminate ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
22646.06
22646.14
22646.22
22646.06EA
82.6
EUR
22646.06
22646.14
22646.22
Calcium aluminate ≥99% (baseado em metais)
Calcium aluminate
Purity: 99%
CAS No.: 12042-68-1
Molecular Formula: CaAl2O4
Formula Weight: 158.02
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.981
Melting Point: 1600°
MDL No.: MFCD00049722
Fórmula:
Al₂CaO₄ Peso Molecular: 158.04 g/mol Ponto de Fusão: 1600 °C Densidade: 2.981 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049722 Número CAS: 12042-68-1 EINECS: 234-931-0 |