Print…
X-Gal 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 19.9 EUR
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal 99%, puro
X-Gal
Fórmula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005666
Número CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)