Print…
X-Gal 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
327241000 327245000
ACRO327241000EA 65.3 EUR
ACRO327241000 ACRO327245000
X-Gal 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
X-Gal
Fórmula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005666
Número CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -61° to -63° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected