4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16778.03
A16778.06
A16778.03EA
60.8
EUR
A16778.03
A16778.06
4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 573-03-5
Molecular Formula: C11H7FO2
Formula Weight: 190.18
Melting Point: 223-226°
Beilstein Reference: 2257292
Fórmula:
C₁₁H₇FO₂ Ponto de Fusão: 223…226 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004011 Número CAS: 573-03-5 EINECS: 209-346-9 |