Print…
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 88.3 EUR
1.00099.0025 1.00099.0100
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico, Supelco®
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Peso Molecular: 239.25 g/mol
Ponto de ebulição: 466
Ponto de Fusão: ∼285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004019
Número CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3