Print…
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 186 EUR
08751-100G 08751-25G
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico, Supelco®
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Ponto de ebulição: 466 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼285 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004019
Número CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM