Print…
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 90+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
400850250 400851000
ACRO400850250EA 101 EUR
ACRO400850250 ACRO400851000
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 90+% ACS
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Peso Molecular: 239.25 g/mol
Ponto de ebulição: 466
Ponto de Fusão: 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004019
Número CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Encomendar
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %