Print…
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
149271000 149270250
ACRO149271000EA 140 EUR
ACRO149271000 ACRO149270250
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 95%
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Peso Molecular: 239.25 g/mol
Ponto de ebulição: 466
Ponto de Fusão: 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004019
Número CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Encomendar
Appearance Pink to light purple Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Specific optical rotation +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)