Print…
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
B24339.14 B24339.22
B24339.14EA 84.9 EUR
B24339.14 B24339.22
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico 99%
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Purity: 99% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Peso Molecular: 239.25 g/mol
Ponto de ebulição: 466
Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004019
Número CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453