Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico ≥90% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
36290.06
36290.14
36290.22
36290.06EA
39.8
EUR
36290.06
36290.14
36290.22
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico ≥90% ACS
Ácido 4-Amino-3-hidroxi-1-naftalenossulfónico
Purity: 90%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Fórmula:
C₁₀H₉NO₄S Peso Molecular: 239.25 g/mol Ponto de ebulição: 466 Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004019 Número CAS: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 14,454 |