Print…
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid, 4-Amino-α-naphthalenesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41535.0050 8.41535.0100
8.41535.0050EA 238 EUR
8.41535.0050 8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃S
Peso Molecular: 223.25 g/mol
Ponto de ebulição: 434
Densidade: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004027
Número CAS: 84-86-6
EINECS: 201-567-9
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06490
Encomendar
Solubility 0.31 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 223.24 g/mol
Density 1.67 g/cm3 (20 °C)