Print…
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
126225-100G 126225-500G
SIAL126225-100GEA 169 EUR
SIAL126225-100G SIAL126225-500G
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado), Sigma-Aldrich®
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado)
Fórmula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150612
Número CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261