Print…
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 32.6 EUR
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) ACS
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado)
Fórmula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150612
Número CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Encomendar
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test