Print…
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155190250 155191000 155195000
ACRO155190250EA 50.7 EUR
ACRO155190250 ACRO155191000 ACRO155195000
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) 98%
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado)
Fórmula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150612
Número CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Encomendar
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Suitability (for det. of NO3 and HCHO) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Residue after ignition ≤0.2 %