Print…
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) ≥98.5% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
D0596-25G D0596-500G
TCIAD0596-25GEA 49 EUR
TCIAD0596-25G TCIAD0596-500G
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado) ≥98.5% (por análise titulométrica)
Sal dissódico do ácido cromotrópico (dihidratado)
Fórmula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Peso Molecular: 400.29 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150612
Número CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&vid=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 11.0 %
Sulfate max. 0.02%