3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19312.03
L19312.06
L19312.03EA
45.6
EUR
L19312.03
L19312.06
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5959-52-4
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 744099
Merck Reference: 14,452
MDL No.: MFCD00004115
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Ponto de ebulição: 383 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004115 Número CAS: 5959-52-4 EINECS: 227-726-2 Merck Index: 14,452 |