Print…
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
104140050 104140250
ACRO104140050EA 93 EUR
ACRO104140050 ACRO104140250
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
3-Amino-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de ebulição: 383 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00004115
Número CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Encomendar
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %