Print…
Tetrazolium blue chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
88190-1G 88190-25G 88190-5G
SIAL88190-1GEA 81.2 EUR
SIAL88190-1G SIAL88190-25G SIAL88190-5G
Tetrazolium blue chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrazolium blue chloride
Fórmula: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Ponto de Fusão: 265…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040933
Número CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380