Tetrazolium blue chloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
A12502.03
A12502.06
A12502.14
A12502.03EA
45
EUR
A12502.03
A12502.06
A12502.14
Tetrazolium blue chloride
Tetrazolium blue chloride
CAS No.: 1871-22-3
Molecular Formula: C40H32Cl2N8O2
Formula Weight: 727.66
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3894077
Merck Reference: 14,9244
MDL No.: MFCD00040933
Fórmula:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Peso Molecular: 727.65 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 255 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040933 Número CAS: 1871-22-3 EINECS: 217-488-8 Merck Index: 12,09380 |