Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 120 EUR
A1243.0001 A1243.0005
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4