Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT), ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
0329-1GEA 169 EUR
0329-1G 0329-500MG
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT), ultra puro
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso Molecular: 817.65 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Encomendar
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass