Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Fornecedor: Biotium
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 231 EUR
10008-1 10008-2 10008.
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT)
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso Molecular: 817.65 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4