Print…
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) ≥98.0% para biologia molecular
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
438592XEA 145 EUR
438592X 438597T
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) ≥98.0% para biologia molecular
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Fórmula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012159
Número CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test