Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23792.02
B23792.88
B23792.02EA
95.6
EUR
B23792.02
B23792.88
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) tech. 90%, Grau técnico
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Purity: 90%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
Fórmula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012159 Número CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |